Learn More
Mezcla de COV 61 1000-10000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30324599 1 mL
1 options
Código de producto. 30324599 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREYA05000061ME
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 71-55-6, 107-06-2, 75-27-4, 67-66-3, 156-59-2, 124-48-1
Cantidad 1 mL
Concentración Tetrachloroethene 999.8 μg/mL∣Chloroform 1000 μg/mL∣Tribromomethane 1000 μg/mL∣Trichloroethene 1000 μg/mL∣Bromodichloromethane 1000.3 μg/mL∣Dibromochloromethane 1000.3 μg/mL∣Tetrachloromethane 1000.5 μg/mL∣1,1,1-Trichloroethane 1001.1 μg/mL∣Dichloromethane (Methylenechloride) 5007.2 μg/mL∣1,2-Dichloroethane 10002.3 μg/mL∣cis-1,2-Dichloroethene 10005.1 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Disolvente o matriz Methanol