Learn More
Mezcla de COV 15 200 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 630-20-6, 71-55-6, 79-34-5, 79-00-5, 75-34-3, 75-35-4 |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentración | 1,1,1,2-Tetracloroetano 200 g/mL∣1,1,1-Tricloroetano 200 g/mL∣1,1,2,2-Tetracloroetano 200 g/mL∣1,1,2-Tricloroetano 200 g/mL∣1,1-Dicloroetano 200 g/mL∣1,1-Dicloroeteno, 200 g/mL∣1,1-Dicloropropeno 200 g/mL∣1,2,3-Triclorobenceno 200 g/mL∣1,2,3-Tricloropropano 200 g/mL∣1,2,4-Triclorobenzeno 200 μg/mL∣1,2,4-Trimetilbenceno 200 μg/mL∣1,2-μ μμ μμ μμ μμ Dibromo-3-cloropropano 200 g/mL∣1,2-Dibromoetano 200 g/mL∣1,2-Diclorobenceno 200 g/mL∣1,2-Dicloroetano 200 g/mL∣1,2-Dicloropropano 200 g/mL∣1,3,5-Trimetilbenceno 200 g/mL∣1,3-Diclorobenceno 200 g/mL∣1,3-Dicloropropano 200 g/mL∣1,4-Diclorobenceno 200 g/mL∣2,2-Dicloropropano 200 μg/mL∣2-Clorotoluno 200 μg/mL∣4-Clorotoluno 200 μg/mL μ μμ μμ μμ μμ4-Cimena 200 μg/mL∣Benceano 200 μg/mL∣Bromobenceno 200 μg/mL∣Bromoclorometano 200 μg/mL∣Bromodiclorometano 200 μg/mL∣Clorobenceno 200 μg/mL∣Cloroformo 200 μg/mL∣cis-1,2-Dicloroeteno, 200 μg/mL∣cis-1,3-Dicloroprofeno 200 μg/mL∣Dibromoclorometano 200 μg/mL∣Dibromometano 200 μg/mL∣Diclorometano (Clorocloruro de metileno) 200 μg/mL∣Etilbenceno 200 ∣ μg/mL∣Hexaclorobadiene: 200 μg/mL∣, isopropilbenceno 200 μg/mL∣, m-xileno (1,3-dimetilbenceno) 200 μg/mL∣Naftaleno, 200 μg/mL∣; n-butilbenceno 200 μg/mL∣o-xileno (1,2-dimetilbenceno) 200 μg/mL∣; propilbenceno 200 μg/mL∣p-xileno (1,4-dimetilbenceno) 200 μg/mL∣seg-butilbenceno 200 μg/mL∣estireno 200 μg/mL∣tert-butilbenceno 200 μg/mL∣tetracloroetino 200 μg/mL∣Tetraclorometano 200 g/mL∣Tolueno 200 μg/mL∣trans-1,2-Dicloroeteno: 200 μg/mL∣trans-1,3-Dicloropropeno 200 μg/mL∣Tribromometano 200 μg/mL∣Tricloroeteno: 200 μg/μmL |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Disolvente o matriz | Metanol |