Learn More
VO-Ohpic trihydrate, MedChemExpress
Description
VO-Ohpic trihydrate is a highly potent inhibitor of PTEN with an IC50 of 46±10 nM.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | VO-Ohpic trihydrate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 476310-60-8 |
| Color | Green |
| Cantidad | 200 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C12H16N2O11V |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (120.42 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O[V+2]([N]1=CC=CC(O)=C1C2=O)([O-]2)([O-]C3=CC=CN=C3C4=O)([O-]4)=O.[H+].[3H2O] |
| Show More |