Learn More
VN1R3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16803155 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16803155 20 μL 20 microlitros
16893145 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16803155 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 246591AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Putative pheromone receptor. There seems to be a deletion in the gene coding for this protein in about 98% of the population. The gorilla and orangutan orthologous proteins do not exist, their genes are pseudogenes.
Especificaciones
Antígeno VN1R3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica VN1R3
N.º de referencia del gen Q9BXE9
Alias de gen FKSG46, V1RL3, V1RL3p, VN1R3
Símbolos de los genes VN1R3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno VN1R3 Fusion Protein Ag20382
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 317702
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG