Learn More
VLX600, TRC
Código de producto. 30457117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457117 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30457117 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV757175100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Pyridinyl)ethanone 2-(6-Methyl-5H-1,2,4-triazino[5,6-b]indol-3-yl)hydrazone
CAS 327031-55-0
Fórmula molecular C17H15N7
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1-(2-Pyridinyl)ethanone 2-(6-Methyl-5H-1,2,4-triazino[5,6-b]indol-3-yl)hydrazone, VLX600
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15N7/c1-10-6-5-7-12-14(10)19-16-15(12)22-24-17(20-16)23-21-11(2)13-8-3-4-9-18-13/h3-9H,1-2H3,(H2,19,20,23,24)/b21-11+
SMILES C\C(=N/Nc1nnc2c3cccc(C)c3[nH]c2n1)\c4ccccn4
Nombre IUPAC 6-metil-N-[(E)-1-piridin-2-iletilidenoamino]-5H-[1,2,4]triazino[5,6-b]indol-3-amina
Peso molecular (g/mol) 317.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.1389