Learn More
VLX600, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Pyridinyl)ethanone 2-(6-Methyl-5H-1,2,4-triazino[5,6-b]indol-3-yl)hydrazone |
| CAS | 327031-55-0 |
| Fórmula molecular | C17H15N7 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-(2-Pyridinyl)ethanone 2-(6-Methyl-5H-1,2,4-triazino[5,6-b]indol-3-yl)hydrazone, VLX600 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15N7/c1-10-6-5-7-12-14(10)19-16-15(12)22-24-17(20-16)23-21-11(2)13-8-3-4-9-18-13/h3-9H,1-2H3,(H2,19,20,23,24)/b21-11+ |
| SMILES | C\C(=N/Nc1nnc2c3cccc(C)c3[nH]c2n1)\c4ccccn4 |
| Nombre IUPAC | 6-metil-N-[(E)-1-piridin-2-iletilidenoamino]-5H-[1,2,4]triazino[5,6-b]indol-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 317.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.1389 |