Learn More
Thermo Scientific™ Bomba de vacío de aceite VLP195FD
Código de producto. 13172053 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
13172053 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 13172053 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor VLP195FD230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8435.00€
    7890.00€ / paquete de 1
    Ahorro 545.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Realice aplicaciones estándar de liofilización con bombas de vacío de aceite Thermo Scientific™ VLP195FD.
Realice aplicaciones estándar de liofilización con bombas de vacío de aceite Thermo Scientific™ VLP195FD.
Características:
  • Control triposicional de paso del gas
  • Kit de drenaje de aceite de serie que simplifica el cambio del aceite
  • Dos orificios de entrada de aceite distintos
  • Bajo nivel de ruido, 48 dBA
  • Sobrecarga térmica que se conecta con reinicio automático
  • Recomendada para aplicaciones que necesitan un alto nivel de vacío
  • Incluye el eliminador de vapores MF190 y un kit de drenaje de aceite
  • Filtro de aceite recirculante (VPOF110) disponible para usar con ácidos o DMSO/DMF
Nota:
Para las aplicaciones con disolventes agresivos que pueden estropear las bombas normales, recomendamos la bomba LyoPump VLP195FD, que además lleva un sistema de filtrado activo del aceite (VPOF110) que alarga drásticamente la vida de la bomba. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o con su representante de ventas.
Incluye:
Con cada bomba se entrega un kit de retorno de aceite con paso de gas (GBORK) y un filtro de vapores de aceite (EMF-10). El kit GBORK permite aplicar un control total de paso del gas para mantener el aceite limpio sin que se pierda. El filtro EMF10 filtra el escape para mantener limpio el aire del recinto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 230 V, 50 Hz
Tipo Bomba de vacío de aceite
Desplazamiento 195 l/min a 60 Hz
nivel límite de vacío 1,5 militorr
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz