Learn More
VL285, MedChemExpress
Código de producto. 16477227
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16477227 5 mg 5 miligramos
16454518 10 mg 10 miligramos
16445376 100 mg 100 miligramos
16420827 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16477227
Marca: Medchem Express HY111663
MedChemExpress VL285 is a potent VHL ligand with an IC50 of 0.34 μM.
VL285 is a potent VHL ligand with an IC50 of 0.34 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VL285
CAS 1448188-57-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H32N4O4S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (234.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N=CS1)=C1C2=CC=C(CNC([C@@H]3C[C@@H](O)CN3C([C@@H](N4CC(C=CC=C5)=C5C4=O)C(C)C)=O)=O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 532.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.65
Porcentaje de pureza 98.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death