Learn More
Tocris Bioscience™ VL 285
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18754444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18754444 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18754444 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7903/10
VHL inhibitor
VL 285 is an E3 ubiquitin ligase VHL inhibitor (IC50= 340 nM). VL 285 treatment competitively reduces or reverses target protein degradation by AU-15330 and HaloPROTAC3 Degraders.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,4R)-4-Hydroxy-1-((S)-3-methyl-2-(1-oxoisoindolin-2-yl)butanoyl)-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide
CAS 1448188-57-5
Cantidad 10 mg
Objetivo Von Hippel Lindau
Fórmula molecular C29H32N4O4S
Pureza 0.97