Learn More
Edmund Buhler Agitador multimatraz con control VKS 75 A
Descripción
- Recorrido de 26 mm con temporizador de 1 min a 30 h, 230 V, 50-60 Hz
- Agitadores de plataforma orbitales
- Control de agitador VKS 75 A grande de alta resistencia con pantalla digital y control programable
- Tiene un movimiento de agitación orbital, un intervalo de velocidad de 30 a 200 rpm y un
- recorrido de 26 mm
- El control VKS 75 A es ideal para cargas altas de hasta 75 kg. (Solo instalación en el suelo).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de velocidad | De 20 a 200 rpm (dependiendo de la carga) |
| Requisitos eléctricos | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 50 °C |
| Tipo de producto | Agitador multimatraz |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Fondo (métrico) | 835 mm |
| Altura (métrico) | 250 mm |
| Anchura (métrico) | 1050 mm |
| Peso (métrico) | 110 kg |
| Modelo | Control VKS 75 A |
| Mostrar más |