Learn More
Invitrogen™ Vivid™ CYP3A4 Red Screening Kit
Código de producto. 10184852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
300 ensayos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10184852 300 ensayos cada uno
1 options
Código de producto. 10184852 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P2856
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Kit de detección rojo Vivid™ CYP3A4
Los kits de detección Vivid™ CYP450 son ensayos basados en fluorescencia de alto rendimiento para la detección de interacciones enzima-fármaco e inhibición de CYP450. Proporcionan un método optimizado para estudiar las interacciones, el metabolismo y la inhibición de los fármacos específicos de isozima CYP450. Los kits de detección Vivid™ CYP450 ofrecen:
  • Procedimiento sencillo en tres pasos, formato de combinación y lectura, reacciones a temperatura ambiente o a 37 °C.
  • Propiedades fluorescentes y cinéticas superiores en comparación con las sondas fluorogénicas convencionales
  • Alta relación señal a fondo, amplio intervalo dinámico
  • Compatible con múltiples formatos de ensayo de 96 a 1536 pocillos
    Formato de kit simple de combinación y lectura
    Los kits de detección Vivid™ CYP450 incluyen sustrato Vivid™, estándar fluorescente Vivid™, tampón de reacción, sistema de regeneración Vivid™, NADP+ y reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus. Los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus son microsomas preparados a partir de células de insectos que expresan una isozima CYP450 humana (CYP3A4 en este caso) y la citocromo-P450 reductasa humana. Los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus ofrecen una clara ventaja frente a los microsomas hepáticos humanos, ya que solo se expresa un isozima CYP450, evitando así el metabolismo de otros CYP450.
    Reactivos Vivid™ exclusivos para señales fluorescentes brillantes y bajo fondo
    Los sustratos Vivid™ son colorantes bloqueados que producen una señal de fluorescencia mínima hasta que se separan o se hidroxilan. La oxidación en cualquiera de los dos sitios potenciales libera el producto altamente fluorescente (figura 1). Tienen una fluorescencia, solubilidad y propiedades cinéticas superiores a las de las sondas fluorogénicas convencionales. Esto da como resultado una mayor sensibilidad, una mayor relación señal-ruido y una mejor reproducibilidad de los ensayos. Este kit en particular incluye el sustrato Vivid™ BOMR. Este sustrato resulta en un producto que emite una fluorescencia roja.
    Formatos de ensayo flexibles para resultados optimizados
    La sensibilidad de los ensayos Vivid™ CYP450 permite la detección de inhibidores débiles y la miniaturización a tan solo 2 μl por reacción. Los ensayos se pueden configurar en modo cinético o en modo de punto final para facilitar la detección de placas múltiples (figura 2). Los ensayos pueden realizarse a temperatura ambiente o a 37 °C.
    Aplicaciones: detección de alto rendimiento de las interacciones enzima-fármaco, perfilado de compuestos para la inhibición de fármacos de isoenzimas del citocromo P450, generación de modelos de SAR predictivos para guiar la adquisición de compuestos
    Solo para uso en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Los kits de detección Vivid™ CYP450 incluyen sustratos fluorogénicos Vivid™ CYP450, reactivos BACULOSOMES™ CYP450, patrones fluorescentes y un sistema de regeneración NADPH. Los sustratos fluorogénicos Vivid™ CYP450 también están disponibles por separado. Almacene los tampones de reacción a 4 °C o a temperatura ambiente. Almacene BACULOSOMES™, el sistema de regeneración NADPH y NADP+ a - 80 °C. Almacene los sustratos y patrones Vivid™ a 4 °C, protegidos de la luz (para el almacenamiento a largo plazo, vuelva a suspender en disolvente orgánico y conserve a - 20 °C).
    Método de detección Fluorescente
    Etiqueta o tinte VIVID rojo
    Tipo de producto Kit de detección
    Cantidad 300 ensayos
    Formato Placa de 96 pocillos
    Color Rojo
    Condiciones de envío Hielo seco
    Línea de productos VIVID
    Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas