Learn More
Thermo Scientific™ Kit de detección Vivid™ CYP2C9 rojo
Código de producto. 10358112
Change view
Click to view available options
Cantidad:
300 ensayos
Tamaño de la unidad:
cada uno
10358112 300 ensayos cada uno
1 options
Código de producto. 10358112 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor P2859
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Vivid™ CYP450 Screening Kits are high-throughput fluorescence-based assays for detection of enzyme-drug interactions and CYP450 inhibition.
Los kits de detección Vivid™ CYP450 son ensayos basados en fluorescencia de alto rendimiento para la detección de interacciones enzima a fármaco e inhibición de CYP450. Proporcionan un método optimizado para estudiar las interacciones, el metabolismo y la inhibición de los fármacos específicos de isozima CYP450. Los kits de detección Vivid™ CYP450 ofrecen:
• Procedimiento sencillo en tres pasos, formato de «combinación y lectura», reacciones a temperatura ambiente o a 37 °C
• Propiedades fluorescentes y cinéticas superiores en comparación con las sondas fluorogénicas convencionales
• Alta relación señal a fondo, amplio intervalo dinámico
• Compatible con múltiples formatos de ensayo de 96 a 1536 pocillos
Formato de kit simple de combinación y lectura
Los kits de detección Vivid™ CYP450 incluyen sustrato Vivid™, estándar fluorescente Vivid™, tampón de reacción, sistema de regeneración Vivid™, NADP+ y reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus. Los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus son microsomas preparados a partir de células de insectos que expresan una isozima CYP450 humana (CYP2C9 en este caso) y la citocromo-P450 reductasa humana. Los reactivos CYP450 BACULOSOMES™ Plus ofrecen una clara ventaja frente a los microsomas hepáticos humanos, ya que solo se expresa un isozima CYP450 y se evita el metabolismo de otros CYP450.
Reactivos Vivid™ exclusivos para señales fluorescentes brillantes y bajo fondo
Los sustratos Vivid™ son colorantes bloqueados que producen una señal de fluorescencia mínima hasta que se separan o se hidroxilan. La oxidación en cualquiera de los dos sitios potenciales libera el producto altamente fluorescente (figura 1). Tienen una fluorescencia, solubilidad y propiedades cinéticas superiores a las de las sondas fluorogénicas convencionales. Esto da como resultado una mayor sensibilidad, una mayor relación señal-ruido y una mejor reproducibilidad de los ensayos. Este kit en particular incluye el sustrato Vivid™ OOMR. Este sustrato genera un producto que emite una fluorescencia roja.
Formatos de ensayo flexibles para resultados optimizados
La sensibilidad de los ensayos Vivid™ CYP450 permite la detección de inhibidores débiles y la miniaturización a tan solo 2 µl por reacción. Los ensayos se pueden configurar en modo cinético o en modo de punto final para facilitar la detección de placas múltiples (figura 2). Los ensayos pueden realizarse a temperatura ambiente o a 37 °C.
Aplicaciones: detección de alto rendimiento de las interacciones enzima-fármaco, perfilado de compuestos para la inhibición de fármacos de isoenzimas del citocromo P450, generación de modelos de SAR predictivos para guiar la adquisición de compuestos
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de detección rojo Vivid™ CYP2C9, 300 ensayos, pH 7,4, líquido, color rojo, método de detección fluorescente, objetivo de detección CYP2C9,etiqueta roja VIVID™, uso con lector de microplacas, utilizado en viabilidad, proliferación y función celulares, farmacéutica y biofarmacéutica, ensayos y análisis de proteínas, ensayos ADME/Tox basados en objetivos
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
Línea de productos VIVID
Formulación Líquido
Para utilizar con (aplicación) Biología de proteínas, análisis celular, viabilidad, proliferación y función celulares, metabolismo celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos de adme y frasltox basados en objetivos, ensayos bioquímicos de ADME, ensayos de adme de inhibición del citocromo p450, ensayos de actividad enzimática y proteica, ensayos y análisis de proteínas, actividad del citocromo p450
Incluye Sustratos fluorogénicos Vivid™ CYP450, reactivos BACULOSOMES™ CYP450, patrones fluorescentes y un sistema de regeneración NADPH
Intervalo de pH 7,4
Contenido y almacenamiento Los kits de detección Vivid™ CYP450 incluyen sustratos fluorogénicos Vivid™ CYP450, reactivos BACULOSOMES™ CYP450, patrones fluorescentes y un sistema de regeneración NADPH. Los sustratos fluorogénicos Vivid™ CYP450 también están disponibles por separado. Almacene los tampones de reacción a 4 °C o a temperatura ambiente. Almacene BACULOSOMES™, el sistema de regeneración NADPH y NADP+ a - 80 °C. Almacene los sustratos y patrones Vivid™ a 4 °C, protegidos de la luz (para el almacenamiento a largo plazo, vuelva a suspender en disolvente orgánico y conserve a - 20 °C).
Método de detección Fluorescente
Etiqueta o tinte VIVID rojo
Tipo de producto Kit de detección
Cantidad 300 ensayos
Formato Placa de 96 pocillos
Color Rojo
Condiciones de envío Hielo seco