Learn More
Riley™ Spray de limpieza vívido
Código de producto. 31702849
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
31702849 500 mL paquete de 25
1 options
Código de producto. 31702849 Proveedor Riley™ N.º de proveedor RLYA0006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.15€
    163.92€ / paquete de 25
    Ahorro 28.23€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Spray limpiador práctico para limpiar de forma segura y rápida lentes de gafas, superficies electrónicas y otros equipos ópticos.
  • Antirreflectante
  • Anti-Static
  • Antibacteriano
  • Sin silicona ni alcohol
Especificaciones
Tipo de producto Solución de limpieza de lentes
N.º por caja 20/Cs.
Tamaño 500 mL
Desechables Uso limitado