Learn More
VITLAB™ Frascos lavadores de boca ancha de 250 ml VITsafe™
Código de producto. 15712056
Change view
Click to view available options
Chemical Label:
Agua destilada
Etanol
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Chemical Label unitSize
15712056 Agua destilada paquete de 12
15732056 Etanol paquete de 12
2 options
Código de producto. 15712056
Marca: VITLAB™ 1351819
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Impresos con símbolos de seguridad duraderos y otra información importante para la seguridad óptima del laboratorio. Los frascos lavadores de boca ancha Vitlab™ VITsafe™ incluyen tapones de ventilación codificados por colores que facilitan la identificación visual de los medios.
  • Fabricados de PE-LD (o PP para acetona y MEK), tubo de pulverización de PP
  • Cumple con la Directiva (CE) n.º 1272/2008 (GHS)
  • Impreso con:
    • Nombre del material en alemán, inglés, francés y español
    • Fórmula química, n.º de CAS, pictograma de riesgo, palabra de señal
    • Frases de riesgo (frases H), frases de seguridad (frases P), así como el código NFPA
  • Chorro de pulverización preciso y recirculación del medio optimizada a través del tubo de pulverización continua
  • El diseño del tapón de ventilación VENT-CAP evita casi toda la sobrepresión estática lo que elimina las fugas o los goteos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material LDPE
Color del tapón Azul
Certificaciones/conformidad Directiva (CE) n.º 1272/2008 (GHS)
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 146 mm
Chemical Label Agua destilada
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 58 mm
Tipo de tapón Aireado