Learn More
VITLAB™ Frascos de lavado de seguridad de boca ancha VITsafe™
Código de producto. 15722066
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Hexano
Isopropanol
Metanol
Tetrahidrofurano (THF)
Ácido acético
Color de tornillo:
Amarillo
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Chemical Label Color de tornillo Tamaño de la unidad
15722066 500 ml Tetrahidrofurano (THF) Rojo paquete de 6
15771976 250 ml Metanol Verde paquete de 12
15781976 250 ml Isopropanol Amarillo paquete de 12
12771178 500 ml Hexano Rojo paquete de 6
15791976 500 ml Ácido acético Rojo paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15722066 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 1352939
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.85€
    57.49€ / paquete de 6
    Ahorro 8.36€
    12% Descuento
En stock
Trabaje de forma segura con productos químicos potencialmente peligrosos. Los frascos de lavado de seguridad VITLAB™ VITsafe™de boca ancha de LDPE cuentan con una huella de seguridad permanente, tapón de ventilación con código por colores, apertura de fácil llenado y control preciso de pulverización para eliminar goteos y fugas y garantizar una manipulación segura. Disponible para una variedad de productos químicos.
Trabajar con sustancias químicas a veces peligrosas requiere un alto nivel de responsabilidad y cuidado. VITsafe™ Los frascos de lavado de seguridad cumplen todos los requisitos de seguridad para una manipulación segura. Los frascos de pulverización se han envasado individualmente en bolsas de polietileno claramente etiquetadas.
Construido con materiales duraderos y transparentes.
  • Frascos de polietileno de baja densidad (LDPE)
  • Tubos de pulverización fabricados con polipropileno (PP) esterilizable en autoclave y resistente a productos químicos
  • Frascos de boca ancha para un llenado fácil y seguro, incluso sin embudo
  • Material transparente para una fácil identificación y monitorización
Huella de seguridad permanente en el frasco con toda la información importante
  • Nombre del material en alemán, inglés, francés y español
  • Fórmula química, n.º de CAS, pictograma de riesgo, palabra de señal
  • Frases de riesgo (frases H), frases de seguridad (frases P), así como NFPA Código
  • De acuerdo al Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (GHS)
Tapón de ventilación sin metal y codificado por colores
  • El diseño elimina casi toda la sobrepresión estática
  • Evita prácticamente cualquier fuga o goteo que pueda ocurrir con cambios de temperatura en el laboratorio
  • Los tapones codificados por colores permiten una fácil identificación visual del material
  • Los frascos utilizan tapas de tapón de rosca con roscas GL para una sujeción fuerte y segura
Optimizado para un control preciso de la pulverización
  • La punta finamente dibujada crea un chorro de aerosol preciso para un control afinado
  • Flujo de retorno medio optimizado a través del tubo de pulverización continuo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Transparente
Material LDPE
Envase Envasado individualmente en bolsa de PE
Cantidad 6Pack
Color de tornillo Rojo
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Boca Ancha
Altura (métrico) 166 mm
Chemical Label Tetrahidrofurano (THF)
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 76 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca ventilado