Learn More
VITLAB™ Frascos de lavado de seguridad de boca ancha VITsafe™
Description
Trabajar con sustancias químicas a veces peligrosas requiere un alto nivel de responsabilidad y cuidado. VITsafe™ Los frascos de lavado de seguridad cumplen todos los requisitos de seguridad para una manipulación segura. Los frascos de pulverización se han envasado individualmente en bolsas de polietileno claramente etiquetadas.
Construido con materiales duraderos y transparentes.
Construido con materiales duraderos y transparentes.
- Frascos de polietileno de baja densidad (LDPE)
- Tubos de pulverización fabricados con polipropileno (PP) esterilizable en autoclave y resistente a productos químicos
- Frascos de boca ancha para un llenado fácil y seguro, incluso sin embudo
- Material transparente para una fácil identificación y monitorización
- Nombre del material en alemán, inglés, francés y español
- Fórmula química, n.º de CAS, pictograma de riesgo, palabra de señal
- Frases de riesgo (frases H), frases de seguridad (frases P), así como NFPA Código
- De acuerdo al Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (GHS)
- El diseño elimina casi toda la sobrepresión estática
- Evita prácticamente cualquier fuga o goteo que pueda ocurrir con cambios de temperatura en el laboratorio
- Los tapones codificados por colores permiten una fácil identificación visual del material
- Los frascos utilizan tapas de tapón de rosca con roscas GL para una sujeción fuerte y segura
- La punta finamente dibujada crea un chorro de aerosol preciso para un control afinado
- Flujo de retorno medio optimizado a través del tubo de pulverización continuo
Spécification
Spécification
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Transparente |
| Material | LDPE |
| Envase | Envasado individualmente en bolsa de PE |
| Cantidad | 6Pack |
| Color de tornillo | Rojo |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 166 mm |
| Chemical Label | Hexano |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?