missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Vitronectin Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13422027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13422027 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13422027 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA527909

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: HepG2 conditioned medium, mouse brain. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

VTN is a member of the pexin family. This protein is found in serum and tissues and promotes cell adhesion and spreading, inhibits the membrane-damaging effect of the terminal cytolytic complement pathway, and binds to several serpin serine protease inhibitors. The protein is a secreted protein and exists in either a single chain form or a clipped, two chain form held together by a disulfide bond.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Vitronectin
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.34 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
génica VTN
N.º de referencia del gen P04004, P29788
Alias de gen Aa1018; AI256434; complement S-protein; epibolin; extracellular matrix protein; glycoprotein 66; serum spreading factor; serum-spreading factor; somatomedin B; Somatomedin-B; S-protein; V75; Vitronectin; vitronectin (serum spreading factor, somatomedin B, complement S-protein); Vitronectin V10 subunit; Vitronectin V65 subunit; VN; VNT; VTN
Símbolos de los genes VTN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Vitronectin. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22370, 7448
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.