Descripción
- El kit de formación VitroEase™ Cryo-EM se ha diseñado para proporcionar los componentes necesarios para comenzar el análisis cryo-EM de muestras de proteínas
- La preparación de la muestra es un cuello de botella grande en el análisis de partículas individuales (SPA) de microscopía crioelectrónica (cryo-EM)
- Actualmente, la optimización de muestras se realiza a menudo de forma no sistemática, lo que amplía el tiempo de optimización en varios días o incluso semanas
- El kit incluye una proteína de control positivo, la apoferritina, que se ha diseñado específicamente para satisfacer las exigentes necesidades de alta pureza de proteínas, una mínima adición de proteínas y una estructura de proteínas intactas
- Los accesorios más utilizados para la preparación de rejilla también se incluyen como pinzas pequeñas para manipulación, rejillas y cajas de rejilla para el almacenamiento
- Las instrucciones detalladas paso a paso guían al usuario en el largo proceso de vitrificación
- En conjunto, el control y los componentes pueden utilizarse como comparación para el éxito de los nuevos usuarios o para el control de calidad de los usuarios expertos
- Fuentes de confianza proporcionan las rejillas y accesorios
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para 25 preparaciones de rejilla. Contiene el estándar de apoferritina de VitroEase (n.º de cat. A51362), pinzas pequeñas, rejillas y cajas de rejilla. |
| Para utilizar con (aplicación) | SPA Cryo-EM |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios crioelectrónicos |
| Cantidad | 25 preparaciones |