Learn More
ROBU™ by STEREON VitraPOR™ Porous Glass Beads for Cell Culture, Porosity 2
Código de producto. 15185265
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de partículas (métrico):
4.0 mm
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Tamaño de partículas (métrico) Tamaño de la unidad
15185265 4.0 mm 1 litro
1 options
Handle small glass components with suitable eye and hand protection and avoid unnecessary abrasion or particle generation.
Código de producto. 15185265 Proveedor ROBU™ by STEREON N.º de proveedor 80068
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    646.90€
    548.35€ / 1 litros
    Ahorro 98.55€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Handle small glass components with suitable eye and hand protection and avoid unnecessary abrasion or particle generation.
Open-pore borosilicate glass 3.3 carriers for bioprocess development.
  • Nominal pore-size range of 40 -100 μm
  • Available in bead diameters of 1.5, 4.0 and 8.0 mm
  • Supplied in 1 L packs; selected variants may also be available in 250 mL
Especificaciones
Esterilidad Non-sterile
Tipo de producto Microcarrier
Material Borosilicate Glass (3.3)
Tamaño de partículas (métrico) 4.0 mm
Suitability and biological performance depend on the cell line, medium, surface condition, reactor and process parameters. Validate the material in the intended process.