Learn More
Masterflex™ Tubos Viton™
Código de producto. 11928139
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
7.50 M
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
11928139 3,2 mm 7.50 M
1 options
Código de producto. 11928139 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0643401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.00€
    81.18€ / 7.5 metros
    Ahorro 8.82€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos firmes para disfrutar de una mayor vida útil y una mejor generación de presión. Los tubos Viton™ Masterflex™ son resistentes a los corrosivos, los disolventes y los aceites a temperaturas elevadas.
Los tubos cumplen con la normativa de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y están disponibles en varias formulaciones para aplicaciones de alimentos o laboratorio.
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 3,2 mm