Learn More
Ismatec™ Tubos para bombas peristálticas Viton™
Descripción
- Los tubos se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica.
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin productos químicos Prop 65) |
| Descripción | Tubo de extensión, Viton, 0.89 mm de DI, 15,24 m (50 pies) por pack |
| Diámetro interior (imperial) | 0,035 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,89 mm |
| Material | Viton |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,101 in, 2,59 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 pies |
| Longitud global (métrico) | 15,2 m |
| Para utilizar con | Serie de bombas C/L |
| Cantidad de embalaje | 15,24 m (50 pies) por paquete |
| Mostrar más |