Learn More
Cole-Parmer™ Tubos Viton™
Código de producto. 11821910
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,4 mm
Tamaño de la unidad:
7.50 M
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11821910 6,4 mm 7.50 M
1 options
Código de producto. 11821910 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0643404
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para la transferencia de ácidos y disolventes. Los tubos Cole-Parmer™ Viton™ son ideales para el trabajo a altas temperaturas.
Los tubos se fabrican conforme a GMP. Intervalo de temperatura: De – 32C a 204 °C.
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,25 in
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Viton
Diámetro exterior (imperial) 0,31 in, 8 mm
Longitud global (imperial) 24,9 ft
Longitud global (métrico) 750 cm
Grosor (imperial) 0,03 in
Grosor (métrico) 0,8 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -32 °C
Propiedades de resistencia Ácidos
Color Negro opaco
Presión máxima 17 psi
Max. Operating Temperature (English) 401 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 205 °C
Tipo de producto Tubos de transferencia