Learn More
Pyrex™ Juntas tóricas de Viton para conectores roscados
Descripción
Sirve para sellar junto con los conectores de rosca de polipropileno. Las juntas tóricas de Viton Pyrex™ para conectores roscados pueden soportar temperaturas de hasta un máximo de 140 °C.
- Para su uso con conectores roscados de polipropileno
- Temperatura máxima: 140 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Viton |
| Para utilizar con | Conector de rosca de polipropileno |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |
| Max. Operating Temperature (English) | 284 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 140 °C |
| Tipo de producto | Junta tórica de Viton™ |