Learn More
Cole-Parmer™ Tubos Viton conformes a la FDA
Descripción
- Buena resistencia química, color blanco opaco
- Certificación: compatible con la FDA
- Rango de temperatura: -25 a 400 °F (-32 a 204 °C)
- Esterilizar: Horno de aire caliente circulante a 480 °F (249 °C)
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 1,9 cm (3 x 4 in) |
| Diámetro interior (métrico) | 19,1 mm |
| Material | Viton |
| Diámetro exterior (imperial) | 1 in, 25,4 mm |
| Longitud global (imperial) | 25 pies |
| Longitud global (métrico) | 7,6 m |
| Grosor (imperial) | 1/8 in |
| Grosor (métrico) | 3,2 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -25 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -31 °C |
| Mostrar más |