Learn More
Aalborg™ Viton Marco de acero inoxidable con junta tórica y tapón
Código de producto. 11748538
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
2 tubos, 150 mm
3 tubos, 150 mm
4 tubos, 150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
11748538 3 tubos, 150 mm cada uno
11798528 2 tubos, 150 mm cada uno
11773189 4 tubos, 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11748538 Proveedor Aalborg™ N.º de proveedor P31S2VA0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La estructura de acero inoxidable con junta tórica Viton A Aalborg™ debe utilizarse con caudalímetros de varios tubos, que conservan la mayoría de las características exclusivas asociadas con unidades de un solo tubo.
  • Los tubos dosificadores acanalados o guiados por el borde facilitan lecturas estables y precisas
  • Intercambiabilidad de tubos de flujo y flotadores
  • Colectores en la entrada o salida
  • Facilidad de instalación e intercambio de tubos de flujo
  • Compatibilidad química
  • Medios sencillos de montaje
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Caudalímetro de gas/líquido
Tipo Marco
Incluye Tapón
Tamaño 3 tubos, 150 mm