Learn More
Honeywell KCL™ Vitoject™ 890 Guantes
Código de producto. 13274029
Change view
Click to view available options
Tamaño: 8
Código de producto.
13274029 Tamaño: 8
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 13274029 Proveedor Honeywell KCL™ N.º de proveedor 089008111X
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Honeywell KCL™ Vitoject™ Los guantes 890 son altamente resistentes a los productos químicos y adecuados para su uso con productos químicos agresivos.
  • Altamente resistente a los productos químicos, absolutamente indispensable cuando se trabaja con productos químicos agresivos.
  • Guante de protección de excelente calidad.
  • Fabricado con un proceso de moldeo por inyección respetuoso con el medio ambiente.
  • Ajuste holgado para permitir el uso de guantes protectores contra el calor debajo.
  • Se puede reutilizar después de la contaminación mediante un proceso de limpieza especial (consulte KCL )
  • Se puede combinar con prendas de protección química
  • Excelente baja degradación
  • Buena resistencia a los hidrocarburos aromáticos policíclicos (petroquímicos)
  • Muy buena protección contra productos químicos extremadamente agresivos y tóxicos
  • Altamente hermético
  • Sin disolventes
  • Muy buena resistencia térmica
  • Altamente resistente al ozono y a la luz solar (UV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EPI de categoría 3 de la CE
Color Negro
Cut Resistance Rating 1
Material Caucho de fluorocarbono
Tamaño 8
Grosor (métrico) 0.7 mm
Índice de pinchazos 1
Resistente a Resistencia a la permeación de productos químicos: G
Clasificación de desgarro 0
Longitud (métrico) 340 a 360 mm