Learn More
Thermo Scientific™ Juegos de control de calidad Vitek™ 2
Código de producto. 15289287
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 asas/paquete
5 asas/paquete
Tipo de producto:
Candida glabrata
Listeria monocytogenes
Shigella sonnei grupo D
Set de CC de AST-GN
Set de CC de AST-GP
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto unitSize
15289287 5 asas/paquete Candida glabrata cada uno
12627689 5 asas/paquete Set de CC de AST-GN cada uno
15279287 5 asas/paquete Listeria monocytogenes cada uno
15269287 5 asas/paquete Shigella sonnei grupo D cada uno
12637689 5 asas/paquete Set de CC de AST-GP cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15289287 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R4652022
Obtenga una recuperación más rápida, una viabilidad mejorada y posibilidades de utilización directa de la estriación a la placa con microorganismos de control de calidad fabricados con un exclusivo e inigualable proceso de conservación en gel.
Garantice productos de alto rendimiento, resultados de pruebas clínicas reproducibles y una evaluación microbiológica coherente de los productos farmacéuticos y alimentos con organismos de control de calidad Thermo Scientific™ Culti-Loops™. Los conjuntos de control de calidad Thermo Scientific™ Vitek™ 2 incluyen un conjunto de organismos de control de calidad listos para su uso en el formato de Culti-Loops, que son asas bacteriológicas desechables listas para su uso que contienen microorganismos viables y estabilizados en una matriz de gel única.
Confíe en los microorganismos de control de calidad de Thermo Scientific para obtener unos resultados de calidad en los que se puede confiar, respaldados por más de 30 años de experiencia en la fabricación y el empaquetado de microorganismos controlados.
Comodidad
  • Reduzca el tiempo y los costes innecesarios en recursos de laboratorio con un asa de inoculación de estriación directa que no requiere rehidratación.
Rendimiento
  • Obtenga una viabilidad y recuperación mejoradas con los microorganismos conservados en nuestro gel especializado.
Valor
  • Consolide el tiempo dedicado a realizar pedidos y los gastos de envío poniéndose en las manos de un único proveedor que ofrece medios de cultivo y microorganismos para control de calidad excelentes.
Seguridad
  • Logre una trazabilidad absoluta gracias a las cepas ATCC™ License Derivative.
Eficacia
  • Consiga una documentación precisa y cómoda gracias a las etiquetas despegables y transferibles.
Seguridad
  • Reduzca los riesgos de contaminación e infección gracias a una ausencia total de manipulación de microorganismos.
  • Más de 600 microorganismos de control de calidad, incluidos prácticos juegos para los sistemas de identificación más utilizados
  • Certificación ISO, conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales, registrado en la FDA
  • Miembro del programa ATCC™ Licensed Derivative
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
*El emblema ATCC Licensed Derivative™, la marca ATCC Licensed Derivative™ y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™. Thermo Fisher Scientific tiene licencia para usar estas marcas comerciales y para vender productos derivados de cultivos ATCC™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ATCC® 33389TM*, MYA-2950™*, 34499™*, 9950™*, 58370™*, 43534™*, 16529™*, MYA-4550™*, 12228™*, 204094™*, MYA-4549™*
Certificaciones/conformidad Certificación ISO, conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales, registrado en la FDA
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Kit de control de calidad Vitek 2 YST Comp/11
Formato Culti-Loops
Tipo de producto Candida glabrata
Clase de organismo diana Juegos de organismos
Tipo de prueba Control de calidad cualitativo
Cantidad 5 asas/paquete
Especie Candida alibicans, Candida glabrata, Candida lusitaniae, Candida utilis, Kloeckera japonica, Oligella ureolytica, Prototheca wickerhamii, Sporidiobolus salmonicolor, Staphylococcus epidermidis, Trichosporon mucoides, Zygosaccharomyces bailii