Learn More
Vitamina K2(5), TRC
Código de producto. 30451252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451252 5 mg 5 miligramos
30449876 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30451252 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV6761205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 957-78-8
Fórmula molecular C16H16O2
Peso molecular (g/mol) 240.3
Sinónimo 2-Methyl-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-1,4-naphthalenedione, 2-Methyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-1,4-naphthalenedione, 2-Methyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-1,4-naphthoquinone, Menaquinone 1, NSC 123509, Vitamin MK 1
Nombre IUPAC 2-metil-3-(3-metilbut-2-enil)naftaleno-1,4-dión
SMILES CC(=CCC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin K2(5)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O2/c1-10(2)8-9-12-11(3)15(17)13-6-4-5-7-14(13)16(12)18/h4-8H,9H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.115