Learn More
Vitamina K1, TRC
Código de producto. 17919994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17919994 100 mg 100 miligramos
17929534 10 mg 10 miligramos
17927924 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17919994 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV676080100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-80-0
Fórmula molecular C31 H46 O2
Peso molecular (g/mol) 450.7
Sinónimo 1,4-Naphthalenedione, 2-methyl-3-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl)-, [R-[R*,R*-(E)]]-, 1,4-Naphthalenedione, 2-methyl-3-[(2E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl]- (9CI), Phylloquinone (8CI), 2-Methyl-3-[(2E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-yl]-1,4-naphthalenedione, 2-Methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone, 2',3'-trans-Vitamin K1, Amri-K, Antihemorrhagic vitamin, AquaMEPHYTON, Combinal K1, Haemokion, Kanakion, Kativ N, Kaywan, Kenadion, Kephton, Kinadion, Konakion, Mephyton, Mono-Kay, Monodion, NSC 270681, Orakay, Pediatrico, Phylloquinone K1, Phytomenadione, Phytonadione, Phytylmenadione, Phytylmenaquinone, Reconval, Synthex P, Veda K1, Veta K1, Vitamin K1(20), trans-Phylloquinone, α-Phylloquinone
Nombre IUPAC 2-metil-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tetrametilhexadec-2-enil]naftaleno-1,4-diona
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC\C(=C\CC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin K1 (Phytonadione)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.3498