Especificaciones
| CAS | 84-80-0 |
| Punto de fusión | -20 °C (literatura) |
| Densidad | 0,984 (Lit.) |
| Punto de ebullición | ∼140 °C (literatura) |
| Fórmula molecular | C31H46O2 |
| Índice de refracción | 1.523-1.526 (en 25 °C) |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | vitamin k1, phytonadione, phylloquinone, phytylmenadione, phyllochinon, phytomenadione, alpha-phylloquinone, 3-phytylmenadione, konakion, 2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone |
| Información de solubilidad | Soluble en cloroformo (solución clara y amarilla). Prácticamente insoluble en agua, escasamente soluble en alcohol, miscible con aceites grasos. |
| Clave InChI | MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Vancomycin Hydrochloride
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Vancomycin Hydrochloride