Learn More
Vitamina K1, MP Biomedicals™
Código de producto. 11427501 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427501 1 g 1 g
11437501 5 g 5 g
11447501 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427501 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210328301
CAS 84-80-0
Fórmula molecular C31H46O2
Peso molecular (g/mol) 450.707
Clave InChI MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
Sinónimo vitamin k1, phytonadione, phylloquinone, phytylmenadione, phyllochinon, phytomenadione, alpha-phylloquinone, 3-phytylmenadione, konakion, 2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone
PubChem CID 5284607
ChEBI CHEBI:18067
Nombre IUPAC 2-metil-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tetrametilhexadec-2-enil]naftaleno-1,4-diona
SMILES CC1=C(C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)CC=C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin K1
Color Amarillo
Densidad 0.984
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.68
Forma física Líquido viscoso