Learn More
Vitamin K1, MedChemExpress
Código de producto. 16481478
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481478 5 g 5 g
16432549 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481478 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0684
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
MedChemExpress Vitamin K1 a naturally occurring vitamin required for blood coagulation and bone and vascular metabolism.
Vitamin K1 a naturally occurring vitamin required for blood coagulation and bone and vascular metabolism.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin K1
CAS 84-80-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H46O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Phylloquinone Phytomenadione
Información de solubilidad Ethanol : ≥ 50 mg/mL (110.94 mM) ∣DMSO : 5.6 mg/mL (12.43 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1C(C)=C(C/C=C(C)/CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)C(C2=C1C=CC=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 450.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.7
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation