Learn More
Hidroperóxido de vitamina K1, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vitamin K1 Hydroperoxide |
| CAS | 15576-39-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C31H46O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-(3-Hydroperoxy-3,7,11,15-tetramethyl-1-hexadecen-1-yl)-3-methyl-1,4-naphthalenedione, 2-(3-Hydroperoxy-3,7,11,15-tetramethyl-1-hexadecenyl)-3-methyl-1,4-Naphthoquinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H46O4/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-31(6,35-34)21-19-26-25(5)29(32)27-17-7-8-18-28(27)30(26)33/h7-8,17-19,21-24,34H,9-16,20H2,1-6H3/b21-19+/t23-,24-,31?/m1/s1 |
| SMILES | O=C(C(/C=C/C(C)(OO)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)=C1C)C2=CC=CC=C2C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-[(E,7R,11R)-3-hidroperoxi-3,7,11,15-tetrametilhexadec-1-enil]-3-metilnaftaleno-1,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 482.69 |
| Mostrar más |