Learn More
Vitamina K1 2,3-Epóxido (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30005529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005529 250 mg 250 miligramos
30010598 50 mg 50 miligramos
30007638 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005529 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV680013250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25486-55-9
Fórmula molecular C31 H46 O3
Peso molecular (g/mol) 466.7
Sinónimo Naphth[2,3-b]oxirene-2,7-dione, 1a,7a-dihydro-1a-methyl-7a-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-yl)-, 1,4-Naphthoquinone, 2,3-epoxy-2,3-dihydro-2-methyl-3-phytyl- (6CI,7CI,8CI), Naphth[2,3-b]oxirene-2,7-dione, 1a,7a-dihydro-1a-methyl-7a-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl)- (9CI), 1a,7a-Dihydro-1a-methyl-7a-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-yl)naphth[2,3-b]oxirene-2,7-dione, 2,3-Epoxyphylloquinone, Phylloquinone oxide, Phylloquinone, epoxide, Phylloquinone-2,3-epoxide, Vitamin K 2,3-epoxide, Vitamin K epoxide, Vitamin K oxide, Vitamin K1 2,3-epoxide, Vitamin K1 oxide, Vitamin K1, epoxide
Nombre IUPAC 7a-metil-1a-[(E)-3,7,11,15-tetrametilhexadec-2-enil]nafto[2,3-b]oxrena-2,7-dione
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC\C(=C\CC12OC1(C)C(=O)c3ccccc3C2=O)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin K1 2,3-Epoxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H46O3/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-31-29(33)27-19-8-7-18-26(27)28(32)30(31,6)34-31/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.3447
Porcentaje de pureza >95%