Learn More
Vitamina K1-18O (mezcla de 1-18O y 4-18O), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vitamin K1-18O (Mixture of 1-18O and 4-18O) |
| CAS | 79083-00-4 |
| Fórmula molecular | C31 H46 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-3-[(2E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl]-1,4-naphthalenedione-18O, Konakion-18O, Mephyton-18O, Phytonadione-18O, Phytylmenadione-18O, Phytylmenaquinone-18O, Synthex P-18O, Veda K1-18O, Veta K1-18O, Vitamin K1(20)-18O, trans-Phylloquinone-18O, alpha-Phylloquinone-18O, 2',3'-trans-Vitamin K1-18O |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20- |
| SMILES | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC\C(=C/CC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O)\C |
| Nombre IUPAC | 2-metil-3-[(Z)-3,7,11,15-tetrametilhexadec-2-enil]naftaleno-1,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 450.696 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 450.35 |