Learn More
Vitamin K, MedChemExpress
Descripción
Vitamin K, the blood-clotting vitamin, is important for the function of numerous proteins within the body, such as the coagulation factors, osteocalcin and matrix-Gla protein.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vitamin K |
| CAS | 12001-79-5 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMILES | [Vitamin K] |
| Porcentaje de pureza | 98.0% |
| Grado | Research |
| Forma física | Liquid |
| Mostrar más |