Learn More
Vitamina K1, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352866 1 g 1 g
11362866 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10575.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.22€
    50.65€ / 1 g
    Ahorro 11.57€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Importante fuente alimenticia que se encuentra en plantas, algas y bacterias fotosintéticas. Se utiliza como vitamina (protrombogénica) y como antídoto veterinario para la intoxicación con dicumarol. Es una vitamina esencial para la síntesis de los factores de coagulación II, VII, IX y X en el hígado.
Vitamin K{1} is an important dietary source found in green plants, algae and photosynthetic bacteria. It is used as a vitamin (prothrombogenic) and veterinary antidote for dicoumarol poisoning. It is an essential vitamin for the synthesis of coagulation factors II, VII, IX, and X in the liver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-80-0
Fórmula molecular C31H46O2
Peso molecular (g/mol) 450.707
Número MDL MFCD00214063
Clave InChI MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
Sinónimo vitamin k1, phytonadione, phylloquinone, phytylmenadione, phyllochinon, phytomenadione, alpha-phylloquinone, 3-phytylmenadione, konakion, 2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone
PubChem CID 5284607
ChEBI CHEBI:18067
Nombre IUPAC 2-metil-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tetrametilhexadec-2-enil]naftaleno-1,4-diona
SMILES CC1=C(C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)CC=C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin K1
Punto de fusión ∼-20°C
Densidad 0.984
Punto de ebullición ∼140°C (0.001mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.526
Cantidad 1 g
Beilstein 2568816
Sensibilidad Light sensitive
Gravedad específica 0.984
Información de solubilidad Miscible with dehydrated alcohol,acetone,petroleum ether,hexane,dioxane,chloroform,ether,benzene and vegetable oils. Immiscible with water.
Forma física Líquido viscoso