Learn More
α-Vitamin E, MedChemExpress
Código de producto. 16469126
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16469126 100 mg 100 miligramos
16422549 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16469126 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0683
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress α-Vitamin E ((+)-α-Tocopherol), a naturally occurring vitamin E form, is a potent antioxidant.
α-Vitamin E ((+)-α-Tocopherol), a naturally occurring vitamin E form, is a potent antioxidant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Vitamin E
CAS 59-02-9
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H50O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo (+)-α-Tocopherol D-α-Tocopherol
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (116.09 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES OC1=C(C)C(C)=C2C(CC[C@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)O2)=C1C
Peso molecular (g/mol) 430.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.71
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Viscous Liquid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death