Learn More
MP Biomedicals Mezcla de refuerzo de dieta de vitaminas
Código de producto. 11425782 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Código de producto. Cantidad
11425782 1 kg
1 options
Código de producto. 11425782 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0290465501
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Mezcla completa de vitaminas.
  • Esta formulación proporciona niveles suficientes de vitaminas para prevenir deficiencias en todas las especies, dando un control preciso de los niveles de vitaminas.
  • Los ingredientes se trituran en dextrosa.
  • 1 kg es suficiente para 100 libras de dieta.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de producto Dieta animal
Desechables Un solo uso
Cantidad 1 kg
Esterilidad No estéril
Requisitos de almacenamiento Temperatura ambiente
Longitud (imperial) 1 ft.
Longitud (métrico) 0.3048 m
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.