Learn More
Vitamin D4, MedChemExpress
Código de producto. 16494097
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494097 50 mg 50 miligramos
16441969 1 mg 1 miligramo
16418208 10 mg 10 miligramos
16400648 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494097 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY75958
MedChemExpress Vitamin D4 (22-Dihydroergocalciferol) is a Vitamin D derived from fungi. The precursor of Vitamin D4 is 22,23-dihydroergosterol.
Vitamin D4 (22-Dihydroergocalciferol) is a Vitamin D derived from fungi. The precursor of Vitamin D4 is 22,23-dihydroergosterol.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin D4
CAS 511-28-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H46O
Cantidad 50 mg
Sinónimo 22-Dihydroergocalciferol
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (62.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C1/C(C[C@@H](O)CC1)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CC[C@H](C)C(C)C)CC3
Peso molecular (g/mol) 398.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.66
Porcentaje de pureza 97.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism