Learn More
Vitamin D3, MedChemExpress
Código de producto. 16489067
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16489067 5 g 5 g
16411519 1 g 1 g
16406756 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16489067 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15398
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
MedChemExpress Vitamin D3 (Cholecalciferol; Colecalciferol) is a naturally occuring form of vitamin D. Vitamin D3 induces cell differentiation and prevents proliferation of cancer cells.
Vitamin D3 (Cholecalciferol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin D3
CAS 67-97-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H44O
Cantidad 5 g
Sinónimo Cholecalciferol Colecalciferol
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (259.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)CCCC(C)C)([H])/C(CCC1)=C/C=C3C(CC[C@H](O)C\3)=C
Peso molecular (g/mol) 384.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.64
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death