Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vitamina D3, ≥99 %
Código de producto. 10656164 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10656164 5 g Frasco de vidrio 5 g
10396590 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10656164 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 140940050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La vitamina D3, 99 %, número CAS 67-97-0, también conocida como colecalciferol, es una hormona esteroidea producida en la piel u obtenida de fuentes dietéticas.Es un mediador esencial del metabolismo del calcio óseo.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La vitamina D3 es una hormona esteroidea generada en la piel cuando el 7-dehidrocolesterol interactúa con la radiación ultravioleta.También se puede encontrar en varios tipos de alimentos para consumo diario.
•La vitamina D3 se une a los receptores de vitamina D, modulando la expresión génica
Aplicaciones
• En estudios in vivo, la vitamina D3 ha estado implicada en el mantenimiento de los niveles de calcio y fósforo en la sangre, el metabolismo óseo, las funciones metabólicas y la regulación de la transcripción
•Modula la proliferación y diferenciación de células tanto normales como cancerosas
• Presenta actividades antiproliferativas y antimetastásicas in vitro en células de cáncer de mama, colon y próstata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-97-0
Fórmula molecular C27H44O
Peso molecular (g/mol) 384.648
Número MDL MFCD00078131
Clave InChI QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Sinónimo vitamin d3, cholecalciferol, calciol, colecalciferol, oleovitamin d3, arachitol, activated 7-dehydrocholesterol, vitamin d, colecalcipherol, colecalciferolum
PubChem CID 5280795
ChEBI CHEBI:28940
Nombre IUPAC (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilidene]etilideno]-4-metilciclohexano-1-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCCC2=CC=C3CC(CCC3=C)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin D3
Punto de fusión 82°C to 87°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 10216
Condición de rotación específica +108.50 (25.00°C c=0.8,ethanol)
Rotación específica +105° to +112° (25°C, 589nm) (c=0.8, ethanol) (1 dm, within 30 min.)
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.64
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino o cristales