Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vitamina D3, 99 %
Código de producto. 11410727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410727 1 g 1 g
11420727 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410727 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B22524.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La vitamina D3, número de CAS 67-97-0, también conocida como colecalciferol, es una hormona esteroidea producida en la piel u obtenida de fuentes dietéticas.Es un mediador esencial del metabolismo del calcio óseo.
Vitamin D3 is used as an essential mediator of intestinal calcium absorption and bone calcium metabolism. It is also used as a therapeutic vitamin. Further, it is used as a nutritional supplement and to fortify foods. In addition to this, it is used as pharmaceutical drug and used in the treatment of respiratory diseases involving chronic inflammation such as asthma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La vitamina D3 es una hormona esteroidea generada en la piel cuando el 7-dehidrocolesterol interactúa con la radiación ultravioleta.También se puede encontrar en varios tipos de alimentos para consumo diario.
  • La vitamina D3 se une a los receptores de vitamina D, modulando la expresión génica
Aplicaciones
  • En estudios in vivo, la vitamina D3 ha estado implicada en el mantenimiento de los niveles de calcio y fósforo en la sangre, el metabolismo óseo, las funciones metabólicas y la regulación de la transcripción
  • Modula la proliferación y diferenciación de células tanto normales como cancerosas
  • Presenta actividades antiproliferativas y antimetastásicas in vitro en células de cáncer de mama, colon y próstata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-97-0
Fórmula molecular C27H44O
Peso molecular (g/mol) 384.648
Número MDL MFCD00078131
Clave InChI QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Sinónimo vitamin d3, cholecalciferol, calciol, colecalciferol, oleovitamin d3, arachitol, activated 7-dehydrocholesterol, vitamin d, colecalcipherol, colecalciferolum
PubChem CID 5280795
ChEBI CHEBI:28940
Nombre IUPAC (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilidene]etilideno]-4-metilciclohexano-1-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCCC2=CC=C3CC(CCC3=C)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin D3
Punto de fusión 83°C to 87°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2339331
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethanol and methanol. Slightly soluble in vegetable oils. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.65
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vitamin D3
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Vitamin D3