Learn More
Vitamin D2, MedChemExpress
Código de producto. 16478208
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478208 10 g 10 g
16450648 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478208 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY76542
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
MedChemExpress Vitamin D2 (Ergocalciferol), drived from plant sources or dietary supplements, could be used as supplement of Vitamin D.
Vitamin D2 (Ergocalciferol), drived from plant sources or dietary supplements, could be used as supplement of Vitamin D.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin D2
CAS 50-14-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H44O
Cantidad 10 g
Sinónimo Ergocalciferol Calciferol Ercalciol
Información de solubilidad DMSO : 31.25 mg/mL (78.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=C1/C(C[C@@H](O)CC1)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@]([C@H](C)/C=C/[C@H](C)C(C)C)([H])CC3
Peso molecular (g/mol) 396.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.65
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism