Learn More
Vitamina D2, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313600 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30313600 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC17923900100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ergocalciferol
CAS 50-14-6
Nombres de analitos o componentes Ergocalciferol
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C28 H44 O
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Ergocalciferol, Vitamin D2, 9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol, (3beta,5Z,7E,22E)- (9CI), Cyclohexanol, 4-methylene-3-[2-[tetrahydro-7a-methyl-1-(1,4,5-trimethyl-2-hexenyl)-4(3aH)-indanylidene]ethylidene]- (6CI), Ergocalciferol (7CI,8CI), (1S,3Z)-4-Methylene-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-octahydro-7a-methyl-1-[(1R,2E,4R)-1,4,5-trimethyl-2-hexen-1-yl]-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]cyclohexanol, (+)-Vitamin D2, 9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3beta-ol, Buco-D, Calciferol, Condocaps, Condol, Crystallina, D-Arthin, D-Tracetten, Davitamon D, Davitin, De-Rat Concentrate, Decaps, Dee-Osterol, Dee-Ron, Dee-Ronal, Deltalin, Deratol, Detalup, Diactol, Divit urto, Doral, Drisdol, Ercalciol, Ergorone, Ertron, Fortodyl, Geltabs, Hi-Deratol, Infron, Metadee, Mina D2, Mulsiferol, Mykostin, NSC 62792, Oleovitamin D, Oleovitamin D2, Osteil, Ostelin, Radiostol, Radsterin, Rodine C, Shock-ferol, Sterogyl, Uvesterol D, Vio D, Viosterol, Vitavel-D
Fórmula InChI InChI=1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C
Nombre IUPAC (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(E,2R,5R)-5,6-dimetilhept-3-en-2-il]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-iliden]etiliden]-4-metilidenciclohexan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 396.65
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 396,3392 g/mol