Learn More
Vitamina D2-d3, TRC
Código de producto. 30455752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455752 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30455752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV67604310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ergocalciferol-(6,19,19-d3)
CAS 1217448-46-8
Fórmula molecular C28 2H3 H41 O
Cantidad 10 mg
Sinónimo D3-Vitamin D2 (6,19,19-D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1/i4D2,13D
SMILES [2H]C(=C1CC[C@H](O)C/C/1=C(\[2H])/C=C/2\CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)C)[2H]
Nombre IUPAC (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(E,2R,5R)-5,6-dimetilhept-3-en-2-il]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]-1-deuterioetilideno]-4-(dideuteriometilideno)ciclohexan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 399.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.358