Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vitamina D2, 97+ %
Código de producto. 10125413 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10125413 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10279320 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10125413 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 422630010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
La vitamina D2, o Ergocalciferol, n.º CAS 50-14-6, es una hormona soluble en grasa que es importante para la absorción y el metabolismo del calcio y fósforo.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La vitamina D2 (ergocalciferol) es una forma de vitamina D, una hormona soluble en grasa que se encuentra en las fuentes alimenticias
  • La vitamina D es importante para la homeostasis de calcio y fósforo y puede desempeñar un papel importante en muchos procesos biológicos, incluido el crecimiento celular
  • La vitamina D2 tiene una menor afinidad de unión que la vitamina D3 para la proteína de unión a la vitamina D
Aplicaciones
  • Los estudios de investigación muestran que el tratamiento con vitamina D2 en ratas inhibe la promoción del tumor de vejiga
  • Los estudios muestran que el tratamiento de células de carcinoma de pulmón con vitamina D2 in vitro tuvo como resultado un aumento de los niveles de proteínas ACE2
  • Se ha observado que la vitamina D2 interfiere con la oligomerización de proteínas priónicas in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-14-6
Fórmula molecular C28H44O
Peso molecular (g/mol) 396.66
Número MDL MFCD00166988,MFCD11656674
Clave InChI MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
Sinónimo ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
PubChem CID 134129658
Nombre IUPAC (1S)-3-[2-[(1S,7aR)-1-[(2R,5R)-5,6-dimetilhept-3-en-2-il]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]etilideno]-4-metilidenociclohexan-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Spécification
Nombre del producto químico o material Vitamin D2
Nombre de nota 99%
Absorbancia 460 to 490 (265nm, EtOH 96%)
Punto de fusión 115.0°C to 119.0°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.0 to 103% (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 10215
Condición de rotación específica +82.00 (25.00°C c=3,in acetone)
Rotación específica + 82.00
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.65
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vitamin D2
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Mention de danger
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.