Learn More
Vitamin B12, MedChemExpress
Código de producto. 16462096
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462096 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16462096 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0315
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
MedChemExpress Vitamin B12 is a vitamin. Vitamin B12 plays a key role in the normal functioning of the brain and nervous system, and for the formation of blood.
Vitamin B12 is a vitamin. Vitamin B12 plays a key role in the normal functioning of the brain and nervous system, and for the formation of blood.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin B12
CAS 68-19-9
Color Reddish Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C63H88CoN14O14P
Cantidad 500 mg
Sinónimo Cyanocobalamin
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (18.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.25 mg/mL (4.61 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES N#[C-][Co+3]123([N]4=CN(C(OC(CO)C5OP6([O-])=O)C5O)C7=C4C=C(C)C(C)=C7)[N]8=C9C(CCC(N)=O)C(CC(N)=O)(C)C8(C)C(C(CC(N)=O)C%10(CCC(NCC(C)O6)=O)C)[N-]1C%10=C(C)C(C(CCC(N)=O)C%11(C)C)=[N]2C%11=CC%12=[N]3C(C(CC(N)=O)(C)C%12CCC(N)=O)=C9C
Peso molecular (g/mol) 1355.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 1355.37
Porcentaje de pureza 99.68%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism