Learn More
Cloruro de Monofosfato de Vitamina B1, TRC
Código de producto. 17963845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963845 2.5 g 2.50 g
17901465 5 g 5 g
17974265 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17963845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV6760152.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 532-40-1
Fórmula molecular C12 H18 N4 O4 P S . Cl
Peso molecular (g/mol) 380.79
Sinónimo Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-[2-(phosphonooxy)ethyl]-, chloride (1:1), Phosphoric acid, thiamine ester (6CI), Thiamine, dihydrogen phosphate (ester) (8CI), Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-5-[2-(phosphonooxy)ethyl]-, chloride (9CI), Extraneurina, Fosbione, Monophosphothiamine, Neurifosforil, Novaneurina, Novobeta, Phosbitamin, Phosphothiamin, Phosphothiamine, Sineurina, Superneurina, TMP, TMP (thiamin ester), Thiamin monophosphate, Thiamine monophosphate, Thiamine monophosphate chloride, Thiamine phosphate, Thiamine phosphoric acid ester chloride, Thiamine-P, Vitamin B1 monophosphate, Vitamin B1 monophosphate chloride, Vitamin B1 phosphate, Thiamine Monophosphate Chloride
Nombre IUPAC 2-[3-[(4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-ium-5-il]fosfato de dihidrógeno etil; cloruro
SMILES [Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCOP(=O)(O)O)c2C)c(N)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin B1 Monophosphate Chloride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17N4O4PS.ClH/c1-8-11(3-4-20-21(17,18)19)22-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H3-,13,14,15,17,18,19);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.0475