Learn More
Acetato de vitamina A-d5, TRC
Código de producto. 30456716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30456716 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30456716 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV6760021MG
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Vitamin A-d5 Acetate
CAS 1217219-62-9
Fórmula molecular C22H27D5O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo (all-E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl-d5)-2-4,6,8-nonatetraen- 1-ol Acetate, Retinyl-d5 Acetate, Vitamin A1-d5 Acetate, all-trans-Retinol-d5 Acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/i3D3,11D2
SMILES [2H]C1([2H])CCC(C)(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)=C1C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC [9-[3,3-dideuterio-6,6-dimetil-2-(trideuteriometil)ciclohexen-1-il]-3,7-dimetilnona-2,4,6,8-tetraenil] acetato
Peso molecular (g/mol) 333.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.2716
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.